Merck
COMH0423698C
Combi-Blocks, Inc.
2-[(4-Methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
Größe auswählen
1 G
267,68 €
5 G
696,87 €
Lieferanten-SKU: QY-8163-1G
267,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
267,68 €
5 G
696,87 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QY-8163-1G
267,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-methyl(methylsulfonyl)anilino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-4-11(12(14)15)13(18(3,16)17)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
BTMDVCIJJNFLPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)