Merck
COMH039FD3C9
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoro-4-methoxyquinoline
Größe auswählen
1 G
170,76 €
5 G
392,28 €
10 G
558,42 €
25 G
1.056,84 €
Lieferanten-SKU: OT-4404-1G
170,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
170,76 €
5 G
392,28 €
10 G
558,42 €
25 G
1.056,84 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-4404-1G
170,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-fluoro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-10-4-5-12-9-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-6H,1H3
InChIKey
WCJDENBNMSTOGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)