Wichtige Dokumente
COM633549188
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-(4-methylphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-12(14)13-8-11/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
YGIRFQGKPCSCRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-0041
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-0041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)