Merck
COM517297761
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
267,68 €
1 G
544,58 €
5 G
1.416,81 €
Lieferanten-SKU: CA-5931-250MG
267,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
267,68 €
1 G
544,58 €
5 G
1.416,81 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA-5931-250MG
267,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10BrFO2/c1-15-10(14)11(4-5-11)7-2-3-8(12)9(13)6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChIKey
JXKLZKBJHDSCHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5931
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)