Merck
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Synonym(e):
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O3N1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
Inchi Key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)