Wichtige Dokumente
COM490023663
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-4-fluoronaphthalene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-4-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6ClF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChIKey
LVFMFXXIVHBEDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5025
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)