Wichtige Dokumente
COM490020580
Combi-Blocks, Inc.
2,2,2-trifluoro-N-(4-fluorophenyl)Ethanimidoyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(E)-2,2,2-trifluoro-N-(4-fluorophenyl)acetimidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4ClF4N/c9-7(8(11,12)13)14-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4H/b14-7+
InChIKey
RQMRLWLPPFJICW-VGOFMYFVSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4158
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)