Wichtige Dokumente
COM466003075
Combi-Blocks, Inc.
Bis[4-(3-Bromophenyl)piperazino]methylene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AM-2450-1G
281,52 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AM-2450-1G
281,52 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
bis(4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl)methane
Inchi Code
1S/C21H26Br2N4/c22-18-3-1-5-20(15-18)26-11-7-24(8-12-26)17-25-9-13-27(14-10-25)21-6-2-4-19(23)16-21/h1-6,15-16H,7-14,17H2
InChIKey
RADHFXNUNJGEPT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2450
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)