Merck
COM448686422
Combi-Blocks, Inc.
D-Lysine, n2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-n6-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, methyl ester
Größe auswählen
1 G
392,28 €
5 G
1.222,98 €
Lieferanten-SKU: YC-1162-1G
392,28 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
392,28 €
5 G
1.222,98 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.47
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YC-1162-1G
392,28 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R)-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoate
Inchi Code
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(25)22-16(17(23)26-4)12-8-9-13-21-18(24)27-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-7,10-11,16H,8-9,12-14H2,1-4H3,(H,21,24)(H,22,25)/t16-/m1/s1
InChIKey
PUJVYJATJHQXRX-MRXNPFEDSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1162
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)