Wichtige Dokumente
COM448685831
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Chloro-2-methoxyphenyl)phenylacetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: YB-4476-1G
143,07 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: YB-4476-1G
143,07 €
Iupac Name
(4'-chloro-2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H13ClO3/c1-19-14-9-12(16)5-6-13(14)11-4-2-3-10(7-11)8-15(17)18/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
HORGADCZMYSWFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4476
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)