Merck
COM448679694
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopentylthiourea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-cyclopentylthiourea
Inchi Code
1S/C6H12N2S/c7-6(9)8-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
InChIKey
VEJCUYXHMQFYGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-2004
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-2004
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)