Merck
COM448664509
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2-cyclobutoxy-benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-2-cyclobutoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-6-1-2-7-10(9)12-8-4-3-5-8/h1-2,6-8H,3-5H2
InChIKey
KZNPAENULHRFLO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5654
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5654
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)