Wichtige Dokumente
COM448660688
Combi-Blocks, Inc.
Chloroacetyl-dl-norleucine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QC-7469-1G
274,60 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QC-7469-1G
274,60 €
Iupac Name
N-(chloroacetyl)norleucine
Inchi Code
1S/C8H14ClNO3/c1-2-3-4-6(8(12)13)10-7(11)5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
NTOGPWIZAGBRID-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7469
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)