Merck
COM448660570
Combi-Blocks, Inc.
4-Aminophenyl beta-d-glucuronide
Größe auswählen
100 MG
586,11 €
250 MG
849,17 €
Lieferanten-SKU: QC-7343-100MG
586,11 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
586,11 €
250 MG
849,17 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QC-7343-100MG
586,11 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-aminophenyl beta-D-glucopyranosiduronic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO7/c13-5-1-3-6(4-2-5)19-12-9(16)7(14)8(15)10(20-12)11(17)18/h1-4,7-10,12,14-16H,13H2,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChIKey
ZARKEMJKQOXOSQ-GOVZDWNOSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7343
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)