Merck
COM448630057
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-11)9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
NRUNOKNBZYDSTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0032
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)