Merck
COM448622634
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Chloro-4-cyanophenyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
3'-chloro-4'-cyano[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8ClNO2/c15-13-7-10(4-5-12(13)8-16)9-2-1-3-11(6-9)14(17)18/h1-7H,(H,17,18)
InChIKey
MUZFISYMSYFCBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0343
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)