Merck
COM448620233
Combi-Blocks, Inc.
2-[(3-Methyloxetan-3-yl)methyl]isoindole-1,3-dione
Größe auswählen
1 G
170,76 €
5 G
392,28 €
10 G
641,49 €
Lieferanten-SKU: HC-3904-1G
170,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
170,76 €
5 G
392,28 €
10 G
641,49 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-3904-1G
170,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(3-methyl-3-oxetanyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-13(7-17-8-13)6-14-11(15)9-4-2-3-5-10(9)12(14)16/h2-5H,6-8H2,1H3
InChIKey
LURDIDJVEDPPTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)