Merck
COM448620222
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-N-methylformamide
Größe auswählen
1 G
267,68 €
5 G
683,03 €
10 G
1.098,38 €
25 G
1.929,08 €
100 G
5.528,78 €
Lieferanten-SKU: HC-3888-1G
267,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
267,68 €
5 G
683,03 €
10 G
1.098,38 €
25 G
1.929,08 €
100 G
5.528,78 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-3888-1G
267,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6(4-7)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
FFFAPZFZGCQOAY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)