Merck
COM448619608
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl 2-bromo-4-chloroaniline hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.96
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrClN.ClH/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,1H3;1H
InChIKey
MTOMIVPYZKFEBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)