Merck
COM448611498
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromo-5-iodophenyl)piperazine
Größe auswählen
1 G
226,14 €
5 G
724,56 €
Lieferanten-SKU: AM-2400-1G
226,14 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
226,14 €
5 G
724,56 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AM-2400-1G
226,14 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H12BrIN2/c11-9-2-1-8(12)7-10(9)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
InChIKey
WLNNXNIYLKHHPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)