Merck
CIAH98D1F0EF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4'-(Dodecyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4'-(dodecyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C25H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20-27-25-18-16-24(17-19-25)23-14-12-22(21-26)13-15-23/h12-19H,2-11,20H2,1H3
InChIKey
WYSZDBDWXPAHDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/57125-50-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0183038.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)