Merck
CIAH987F4301
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,6,7-Trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,6,7-trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4F3NO2/c10-4-1-3-2-5(9(14)15)13-8(3)7(12)6(4)11/h1-2,13H,(H,14,15)
InChIKey
IRUXZNNSALVGTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/247564-70-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0370961.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)