Merck
CIAH987F3717
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-(3-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
383.3+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C12H11ClO2/c13-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
InChIKey
YSNSALYPQQBIDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/55579-71-0.html
Boiling point
383.3+-42.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0163679.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)