Merck
CIAH987EDBB7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.45
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2H
InChIKey
IURYJYBRHJJICY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1427439-32-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197741.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)