Merck
CH6H9A56B8E8
Chem Impex International, Inc.
Boc-L-phenylglycine N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.36
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
147 - 151 C
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-phenylacetate
Inchi Code
1S/C17H20N2O6/c1-17(2,3)24-16(23)18-14(11-7-5-4-6-8-11)15(22)25-19-12(20)9-10-13(19)21/h4-8,14H,9-10H2,1-3H3,(H,18,23)
InChIKey
JPEHHKZULQJYEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0 - 8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystal powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-l-phenylglycine-i-n-i-hydroxysuccinimide-ester/2727?cid=0
Melting Point
147 - 151 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-l-phenylglycine-i-n-i-hydroxysuccinimide-ester/2727?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)