Merck
CH6447917518
Chem Impex International, Inc.
(3-Pyridylmethyl)Sulfonyl Chloride Triflate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.72
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
trifluoromethanesulfonic acid compound with 3-pyridinylmethanesulfonyl chloride (1:1)
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S.CHF3O3S/c7-11(9,10)5-6-2-1-3-8-4-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-4H,5H2;(H,5,6,7)
InChIKey
FTWJYPAJVLWLAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Semi solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-pyridylmethyl-sulfonyl-chloride-triflate/14047?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-pyridylmethyl-sulfonyl-chloride-triflate/14047?cid=0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)