Merck
C12H774CD7F8
Chemcia Scientific, LLC
Methyl-(6-trifluoromethyl-pyridin-3-yl)-amine
Größe auswählen
500 MG
385,89 €
1 G
520,08 €
Lieferanten-SKU: BB20-5923-500MG
385,89 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
385,89 €
1 G
520,08 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BB20-5923-500MG
385,89 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c1-11-5-2-3-6(12-4-5)7(8,9)10/h2-4,11H,1H3
InChIKey
NVGRSBJYVFNRCS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8755
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8755
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)