Wichtige Dokumente
C12H316CF094
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
5-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-3-7-9-4-5-10(6)7;/h1-5H;1H
InChIKey
ZKQIOSYZRVPCKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6399
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)