Merck
C12H316CF08A
Chemcia Scientific, LLC
2-(3,5-Dibromo-phenyl)-ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.96
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(3,5-dibromophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5,11H,1-2H2
InChIKey
KDZNJKNFSLPZJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)