Merck
C12H316CE2E5
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
500 MG
264,48 €
1 G
373,11 €
5 G
1.012,11 €
Lieferanten-SKU: CC00-1073-500MG
264,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
264,48 €
1 G
373,11 €
5 G
1.012,11 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CC00-1073-500MG
264,48 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-chlorothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S/c1-13-9(12)7-2-5-6(10)3-11-4-8(5)14-7/h2-4H,1H3
InChIKey
RKEMSSHLFNIVCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Crystalline Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=96
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=96
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)