Merck
CH4H95E0DD21
ChemBridge Corporation
3-(3-bromo-5-isoxazolyl)propanoic acid
Größe auswählen
1 G
158,41 €
5 G
453,62 €
Lieferanten-SKU: 4002825-1G
158,41 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
158,41 €
5 G
453,62 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4002825-1G
158,41 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-bromo-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3/c7-5-3-4(11-8-5)1-2-6(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)
InChIKey
GGFSCLOKBUSHSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002825
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002825_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)