Merck
CH4424851581
ChemBridge Corporation
[2-(4-chlorophenyl)ethyl](4-pyridinylmethyl)amine hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-N-(4-pyridinylmethyl)ethanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C14H15ClN2.BrH/c15-14-3-1-12(2-4-14)5-10-17-11-13-6-8-16-9-7-13;/h1-4,6-9,17H,5,10-11H2;1H
InChIKey
SLYVTSFAOGTIDE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5542562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5542562_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)