Wichtige Dokumente
CH4424845716
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4010693-1G
77,89 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4010693-1G
77,89 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-11(4-2)7-8;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
FSWHKNNSXXRRCZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010693_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)