Merck
CH4375444590
ChemBridge Corporation
2-hydrazino-8-methoxy-5,6-dihydrobenzo[h]quinazoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-hydrazino-5,6-dihydrobenzo[h]quinazolin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C13H14N4O/c1-18-10-4-5-11-8(6-10)2-3-9-7-15-13(17-14)16-12(9)11/h4-7H,2-3,14H2,1H3,(H,15,16,17)
InChIKey
WFAZWNKWTXGYMO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045179
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045179_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)