Merck
CH4309656423
ChemBridge Corporation
tetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylic acid 1,1-dioxide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
tetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H10O4S/c7-6(8)5-2-1-3-11(9,10)4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
InChIKey
UGIYZUNKFKCETD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037501
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037501_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)