Wichtige Dokumente
CH4102153111
ChemBridge Corporation
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9018996-250MG
149,46 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9018996-250MG
149,46 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-8-10(17-12(13)14-8)11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H2,13,14)
InChIKey
HLWCDBMPOBLJIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9018996_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)