Wichtige Dokumente
CH4102152920
ChemBridge Corporation
N-[2-(phenylthio)ethyl]-2-propanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9071613-1G
125,18 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9071613-1G
125,18 €
Iupac Name
N-[2-(phenylsulfanyl)ethyl]-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-10(2)12-8-9-13-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
KANQDWOEYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071613_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)