Merck
CH4102151480
ChemBridge Corporation
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Größe auswählen
250 MG
177,58 €
Lieferanten-SKU: 4012901-250MG
177,58 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
177,58 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4012901-250MG
177,58 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-7-6-8(2)10(9-7)4-3-5-11/h6,11H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
FYNNXYRPYQSECD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012901
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012901_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)