Merck
CH4102150789
ChemBridge Corporation
(1-cyclopentyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Größe auswählen
1 G
77,89 €
5 G
108,56 €
10 G
136,68 €
25 G
203,14 €
50 G
295,15 €
Lieferanten-SKU: 4016578-1G
77,89 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
77,89 €
5 G
108,56 €
10 G
136,68 €
25 G
203,14 €
50 G
295,15 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4016578-1G
77,89 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(1-cyclopentyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c12-6-9-5-10-7-11(9)8-3-1-2-4-8/h5,7-8,12H,1-4,6H2
InChIKey
XCKCWPPYXOHBLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016578
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016578_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)