Merck
CH4017936920
ChemBridge Corporation
[(4,6-diaminopyrimidin-2-yl)thio]acetic acid
Größe auswählen
1 G
125,18 €
Lieferanten-SKU: 6549621-1G
125,18 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
125,18 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6549621-1G
125,18 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(4,6-diamino-2-pyrimidinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H8N4O2S/c7-3-1-4(8)10-6(9-3)13-2-5(11)12/h1H,2H2,(H,11,12)(H4,7,8,9,10)
InChIKey
JKAISOKGXPAILZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6549621
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6549621_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)