Wichtige Dokumente
CH4006024465
ChemBridge Corporation
2-chloro-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7381871-1G
77,89 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7381871-1G
77,89 €
Iupac Name
2-chloro-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Inchi Code
1S/C10H9ClO4/c1-6(13)15-10-8(11)3-7(5-12)4-9(10)14-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
GYUHZYYDMKQBME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7381871_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)