Merck
CH4005952448
ChemBridge Corporation
2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Größe auswählen
1 G
91,95 €
5 G
189,08 €
Lieferanten-SKU: 6611923-1G
91,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
91,95 €
5 G
189,08 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6611923-1G
91,95 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C13H17N3O3S/c17-10-9-15-5-7-16(8-6-15)13-11-3-1-2-4-12(11)20(18,19)14-13/h1-4,17H,5-10H2
InChIKey
POOAXYKZAFOTMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6611923
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6611923_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)