Merck
NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC-Code:
41116107
Agentur
NMI Australia certified reference material
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)