Merck
NMID597
1-Methylene-5α-androstan-3α-ol-17-one glucuronide
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37O8Na
Molekulargewicht:
500.56
UNSPSC-Code:
41116107
Agentur
NMI Australia certified reference material
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)