Merck
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.72
UNSPSC-Code:
41116107
Agentur
NMI Australia certified reference material
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
InChIKey
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)