Fortfahren mit
B-033
Benzodiazepine Multi-component Mixture-8 solution
250 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
231,00 €
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
231,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Alprazolam , Clonazepam , Diazepam , Flunitrazepam , Lorazepam , Nitrazepam , Oxazepam , Temazepam
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC/IV (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
250 μg/mL each component in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
A Certified Spiking Solution® of routinely tested benzodiazepines alprazolam, clonazepam, diazepam, flunitrazepam, lorazepam, nitrazepam, oxazepam and temazepam. This multi-component mix is suitable for use in preparation of linearity standards, calibrators, or controls as well as for other critical quantitative applications such as internal proficiency testing or for OEM use in preparation of reagents, assay development, and instrument IQ/OQ. Certified concentration values for each component provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
  • Alprazolam
  • Clonazepam
  • Diazepam
  • Flunitrazepam
  • (±)-Lorazepam
  • Nitrazepam
  • Oxazepam
  • Temazepam
Alle anzeigen (8)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)