900109E
Avanti
PGE2-EA-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Prostaglandin E2 Ethanolamide(d4)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Verpackung
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
Konzentration
100 μg/mL in ethanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Verpackung
Rechtliche Hinweise
WGK
""
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C