Wichtige Dokumente
860461P
Avanti
N-C12-desoxymethylsphinganine
N-lauroyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/12:0), powder
Synonym(e):
N-dodecanoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/12:0); N-C12-1-desoxyMeDHCer; 110959
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860461P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860461P
Lipid-Typ
sphingolipids
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)