Wichtige Dokumente
ATC386058926
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS001831-250MG
83,68 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS001831-250MG
83,68 €
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(16)15-14/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
JVDPFQDYGHWBBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)