Merck
ATC311766746
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,5,6-Trichloro-1H-benzimidazole (as HCl salt)
Größe auswählen
250 MG
183,81 €
500 MG
231,52 €
1 G
315,52 €
Lieferanten-SKU: HA02206-250MG
183,81 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
183,81 €
500 MG
231,52 €
1 G
315,52 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.47
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HA02206-250MG
183,81 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5,6-trichloro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H3Cl3N2/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
SUQYOUJCBGMSLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA02206
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA02206
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)